Documentos Principais
664804
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenyl)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
4′-Chloro[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
56-60 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-13-6-4-11(5-7-13)12-3-1-2-10(8-12)9-15/h1-9H
chave InChI
JIBHWLKAALCSRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)