Documentos
663697
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxypropiophenone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9FO2
Número CAS:
Peso molecular:
168.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
35-39 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)c1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-8(11)7-5-6(10)3-4-9(7)12/h3-5,12H,2H2,1H3
chave InChI
OLVYYKLFIUGMCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup