Documentos Principais
663263
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenyl-N,N′-di-p-tolylbenzene-1,4-diamine
Sinônimo(s):
N,N′-Bis(4-methylphenyl)-N,N′-diphenyl-1,4-benzenediamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H28N2
Número CAS:
Peso molecular:
440.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
pf
190-194 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(c4ccccc4)c5ccc(C)cc5
InChI
1S/C32H28N2/c1-25-13-17-29(18-14-25)33(27-9-5-3-6-10-27)31-21-23-32(24-22-31)34(28-11-7-4-8-12-28)30-19-15-26(2)16-20-30/h3-24H,1-2H3
chave InChI
FQNVFRPAQRVHKO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Hole-transport material for blue to yellow emitting OLEDs with aluminum quinolate (Alq3) derivatives.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chen, Z.;
Journal of Applied Physics, 34, 2679-2679 (2001)