Documentos Principais
663166
Sigma-Aldrich
5-Benzoylpentanoic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Benzoylvaleric acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CO(CH2)4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
75-79 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c13-11(8-4-5-9-12(14)15)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
chave InChI
AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)