Documentos Principais
663026
Sigma-Aldrich
N-(2-Pentynyl)phthalimide
97%
Sinônimo(s):
1-Phthalimido-2-pentyne
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
97-101 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H11NO2/c1-2-3-6-9-14-12(15)10-7-4-5-8-11(10)13(14)16/h4-5,7-8H,2,9H2,1H3
chave InChI
YGFAGDNPORPFTC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)