Documentos Principais
662798
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-(E-2-(4-Ethylphenyl)vinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, E-2-(4-Ethylphenyl)vinylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23BO2
Número CAS:
Peso molecular:
258.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
46-51 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccc(\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)cc1
InChI
1S/C16H23BO2/c1-6-13-7-9-14(10-8-13)11-12-17-18-15(2,3)16(4,5)19-17/h7-12H,6H2,1-5H3/b12-11+
chave InChI
WXXFAINZQODXKD-VAWYXSNFSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)