Documentos Principais
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Sinônimo(s):
4-(Methylthio)benzenethiol, 4-(Methylthio)phenyl mercaptan
Selecione um tamanho
10 G
R$ 2.144,00
R$ 2.144,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 2.144,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8S2
Número CAS:
Peso molecular:
156.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.144,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
pf
19-23 °C
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
chave InChI
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4