662429
Lumidot™ CdS
380, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinônimo(s):
Cadmium monosulfide, Cadmium sulfide yellow
About This Item
forma
dispersion
concentração
5 mg/mL in toluene
tamanho de partícula
1.6-1.8 nm
densidade
0.865 g/mL at 25 °C
λmax
350-370 nm
fluorescência
λem 370-390 nm FWHM 20 nm~
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
chave InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?