Documentos Principais
662089
Sigma-Aldrich
3-(2′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BO4
Número CAS:
Peso molecular:
258.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
141-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1COc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-14-8-3-2-5-11(14)10-19-13-7-4-6-12(9-13)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
chave InChI
ISSAOILCOPRMKF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)