Documentos Principais
662038
Sigma-Aldrich
4-[(2′,6′-Diisopropylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25BO3
Número CAS:
Peso molecular:
312.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
186-192 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1OCc2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C19H25BO3/c1-13(2)17-6-5-7-18(14(3)4)19(17)23-12-15-8-10-16(11-9-15)20(21)22/h5-11,13-14,21-22H,12H2,1-4H3
chave InChI
IYHHUWVULUSILI-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)