Documentos Principais
662011
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BBrFO3
Número CAS:
Peso molecular:
248.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
130-135 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-5-3-2-4(10)6(7(5)9)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
chave InChI
WCXHRSAUPYPWHO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)