Documentos Principais
661953
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-butoxy-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13BBrFO3
Número CAS:
Peso molecular:
290.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
114-120 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOc1ccc(Br)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-6-16-8-5-4-7(12)9(10(8)13)11(14)15/h4-5,14-15H,2-3,6H2,1H3
chave InChI
FMTVZGMUUYBHRB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)