Documentos
661864
Sigma-Aldrich
4-(3′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12BFO3
Número CAS:
Peso molecular:
246.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
forma
solid
pf
159-164 °C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-12-3-1-2-10(8-12)9-18-13-6-4-11(5-7-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
chave InChI
HLPBNLKHBWJWNP-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3