Documentos Principais
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21BO3
Número CAS:
Peso molecular:
284.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
132-140 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
chave InChI
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)