Key Documents
661260
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H4OC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
58-62 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(OC)cc2)cc1
InChI
1S/C14H12O3/c1-16-12-6-8-14(9-7-12)17-13-4-2-11(10-15)3-5-13/h2-10H,1H3
chave InChI
XXZKVKMXUPYUTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)