Documentos Principais
660051
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
(S)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.548
p.e.
315 °C
densidade
1.155 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m0/s1
chave InChI
FPXJNSKAXZNWMQ-NSHDSACASA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)