Documentos Principais
659843
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15BClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
239.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
86-90 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)nc2
InChI
1S/C11H15BClNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-9(13)14-7-8/h5-7H,1-4H3
chave InChI
IEFBTHROULVUAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)