Documentos Principais
659622
Sigma-Aldrich
(S)-BINAPINE-rhodium complex
Sinônimo(s):
[(S)-BINAPINE(cyclooctadiene)rhodium(I)] tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H60BF4P2Rh
Número CAS:
Peso molecular:
1032.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)(C)P2Cc3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)[C@@H]2[C@@H]7P(Cc8ccc9ccccc9c8-c%10c7ccc%11ccccc%10%11)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H48P2.C8H12.BF4.Rh/c1-51(2,3)53-31-37-25-23-33-15-7-11-19-39(33)45(37)47-41-21-13-9-17-35(41)27-29-43(47)49(53)50-44-30-28-36-18-10-14-22-42(36)48(44)46-38(32-54(50)52(4,5)6)26-24-34-16-8-12-20-40(34)46;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h7-30,49-50H,31-32H2,1-6H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t49-,50-,53+,54+;;;/m1.../s1
chave InChI
ONKIOXVXGSKHFA-NBAVNVHNSA-N
Aplicação
Demonstates excellent enantioselectivity and reactivity for the asymmetric hydrogenation of Z-β-aryl(β-acylamino)acrylates.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A bisphosphepine ligand with stereogenic phosphorus centers for the practical synthesis of beta-aryl-beta-amino acids by asymmetric hydrogenation.
Wenjun Tang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(30), 3509-3511 (2003-08-06)