Documentos Principais
659509
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
248.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
167-171 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9ClO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
chave InChI
YVVCMTFJWOYNJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)