Documentos Principais
659487
Sigma-Aldrich
4-(4-Fluorophenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
232.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
171-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9FO3/c14-10-3-7-12(8-4-10)17-11-5-1-9(2-6-11)13(15)16/h1-8H,(H,15,16)
chave InChI
YYKALFXKRWCSLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)