Documentos Principais
659460
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H4OC6H4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
244.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
178-183 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-10(3-5-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
COMKNVCMWUGEPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)