Key Documents
659061
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-(4-chlorophenyl)pyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14BrClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
405.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
156-160 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H14BrClN2O2/c19-14-4-1-12(2-5-14)18-13(3-10-17(23)24)11-22(21-18)16-8-6-15(20)7-9-16/h1-2,4-9,11H,3,10H2,(H,23,24)
chave InChI
ZCBWGEKVGZXGBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)