Documentos Principais
658995
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8BrIN2
Número CAS:
Peso molecular:
399.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
212-216 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cn3cc(I)ccc3n2
InChI
1S/C13H8BrIN2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H
chave InChI
DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)