Documentos Principais
658553
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)oxazole-2-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
251.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
145-149 °C
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
chave InChI
XKDNEJYXLSVRMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)