Documentos
658359
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
177.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.441
densidade
1.297 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ncccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c1-12-6-5(7(8,9)10)3-2-4-11-6/h2-4H,1H3
chave InChI
SSAZZVQVJJXPMB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup