Documentos Principais
658332
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8ClNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
241.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
219-224 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)c1ccc2SCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C10H8ClNO2S/c11-4-8(13)6-1-2-9-7(3-6)12-10(14)5-15-9/h1-3H,4-5H2,(H,12,14)
chave InChI
YDYLPMPVYALQKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)