Key Documents
658022
Sigma-Aldrich
6-Bromochromone-3-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9BrO4
Número CAS:
Peso molecular:
297.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
181-185 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC1=COc2ccc(Br)cc2C1=O
InChI
1S/C12H9BrO4/c13-8-2-3-10-9(5-8)12(16)7(6-17-10)1-4-11(14)15/h2-3,5-6H,1,4H2,(H,14,15)
chave InChI
ZMALAWNLBXZMLK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)