Key Documents
657972
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)isoxazole-3-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
251.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
159-163 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cc(on1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-7-10(14-17-11)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
chave InChI
RHKHSBMLUYKYIZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)