Documentos Principais
657948
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2CHCH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical grade
Ensaio
90%
Impurezas
≤10% cis and trans 3-Methoxypropenenitrile
índice de refração
n20/D 1.414 (lit.)
p.e.
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
chave InChI
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)