Documentos Principais
657913
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methoxybenzonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-m-anisonitrile
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H3(Cl)CN
Número CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
92-96 °C
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8H6ClNO/c1-11-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9/h2-4H,1H3
chave InChI
QZCKPEQQNFBXHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)