Documentos Principais
657832
Sigma-Aldrich
1-(2,6-Dichlorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
245.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
54-62 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14Cl2N2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
chave InChI
WQTPGHSKQDVCQQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)