Documentos Principais
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-amino-1-hexanol
90%
Sinônimo(s):
(1-(Hydroxymethyl)pentyl)carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.450
pb
135 °C/0.3 mmHg
densidade
1.178 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
chave InChI
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)