Documentos Principais
657557
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-isopropoxyphenylboronic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13BO4
Número CAS:
Peso molecular:
208.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
113-118 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-8(6-12)3-9(5-10)11(13)14/h3-7,13-14H,1-2H3
chave InChI
TYKYVLDAFDKFHV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)