Documentos Principais
657530
Sigma-Aldrich
3-((2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)phenoxy)methyl)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11BClF3O3
Número CAS:
Peso molecular:
330.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
212-216 °C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1cccc(COc2cc(ccc2Cl)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C14H11BClF3O3/c16-12-5-4-10(14(17,18)19)7-13(12)22-8-9-2-1-3-11(6-9)15(20)21/h1-7,20-21H,8H2
chave InChI
IRBNKOHBJCGIFU-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)