Documentos Principais
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19BO4
Número CAS:
Peso molecular:
286.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
98-104 °C
cadeia de caracteres SMILES
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
chave InChI
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)