Documentos Principais
657395
Sigma-Aldrich
3-(3′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15BO4
Número CAS:
Peso molecular:
258.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
93-97 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(COc2cccc(c2)B(O)O)c1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-6-2-4-11(8-13)10-19-14-7-3-5-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
chave InChI
BLIXUNCSDKZOOX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)