Documentos Principais
657271
Sigma-Aldrich
4-Propoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BF4O3
Número CAS:
Peso molecular:
251.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
pf
134-143 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-2-3-17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h15-16H,2-3H2,1H3
chave InChI
IDDYYTHVGIJBNA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)