Key Documents
657263
Sigma-Aldrich
4-Isopropoxy-2,3,5,6-tetrafluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9BF4O3
Número CAS:
Peso molecular:
251.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
138-142 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1c(F)c(F)c(B(O)O)c(F)c1F
InChI
1S/C9H9BF4O3/c1-3(2)17-9-7(13)5(11)4(10(15)16)6(12)8(9)14/h3,15-16H,1-2H3
chave InChI
YOXGBYWSEKQTAW-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
May contain varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)