Documentos Principais
657166
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-diazaphospholidine-2-sulfide, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1-2 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensão da rotulagem
1-2 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Used for the conversion of primary amides to nitriles. Also converts secondary and tertiary amides to thioamides.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A polymer-supported thionating reagent.
Steven V. Ley, Andrew G. Leach and R. Ian Storer
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 358-361 (2001)