Documentos Principais
656429
Sigma-Aldrich
6-Cyanopyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
6-Cyanonicotinic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.526,00
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.526,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
148.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.526,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
190-194 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C7H4N2O2/c8-3-6-2-1-5(4-9-6)7(10)11/h1-2,4H,(H,10,11)
chave InChI
WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)