Documentos Principais
656232
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluorene-2,7-vinylene)-co-(1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)-2,5-phenylenevinylene)]
(95:5 mole ratio)
Sinônimo(s):
PFV
About This Item
Fórmula linear:
(C31H42)m(C17H24O2)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
solid
proporção de alimentação
(95:5 mole ratio)
fluorescência
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
Características e benefícios
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)