Documentos
656186
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
97%
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorohydrocinnamic acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
219.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
89-93 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
chave InChI
HLNPVFSCAMKIOD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves