Documentos Principais
656143
Sigma-Aldrich
6-(Methylthio)-1-indanone
96%
Sinônimo(s):
2,3-Dihydro-6-(methylthio)-1H-inden-1-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10OS
Número CAS:
Peso molecular:
178.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
105-109 °C
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
chave InChI
NHJZHQRRHNSFCH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)