Documentos Principais
656127
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(2-acetylaminoethyl)benzoate
97%
Sinônimo(s):
4-(2-Acetylaminoethyl)benzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
221.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
89-93 °C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
chave InChI
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)