Documentos Principais
656062
Sigma-Aldrich
3-[(4-Methylphenyl)thio]propionic acid
97%
Sinônimo(s):
3-(p-Tolylthio)propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2S
Número CAS:
Peso molecular:
196.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
67-71 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioether
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(SCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13-7-6-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
ZRYGVBRPRKRFHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)