Documentos Principais
656003
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
97%
Sinônimo(s):
3-Bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(NH2)2CF3
Número CAS:
Peso molecular:
255.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
60-64 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc(Br)c1N)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BrF3N2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-5(12)6(4)13/h1-2H,12-13H2
chave InChI
OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)