Key Documents
655996
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3,5-dichlorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H2BrCl2F3
Número CAS:
Peso molecular:
293.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.520
pb
91-92 °C/10 mmHg
densidade
1.833 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(Cl)c(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H2BrCl2F3/c8-6-4(9)1-3(2-5(6)10)7(11,12)13/h1-2H
chave InChI
IQHSSYROJYPFDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)