Documentos Principais
655724
Sigma-Aldrich
9H-Carbazole-2-boronic acid pinacol ester
90%
Sinônimo(s):
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 9H-Carbazol-2-ylboronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20BNO2
Número CAS:
Peso molecular:
293.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3c(c2)[nH]c4ccccc34
InChI
1S/C18H20BNO2/c1-17(2)18(3,4)22-19(21-17)12-9-10-14-13-7-5-6-8-15(13)20-16(14)11-12/h5-11,20H,1-4H3
chave InChI
RLSJGSFDSSYNPL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Remainder is carbazole
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)