Documentos Principais
655449
Sigma-Aldrich
3,4′-Diaminodiphenylmethane
95%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4CH2C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
77-81 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-6-4-10(5-7-12)8-11-2-1-3-13(15)9-11/h1-7,9H,8,14-15H2
chave InChI
FGWQCROGAHMWSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)