Documentos Principais
655341
Sigma-Aldrich
6-Isopropylindole
97%
Sinônimo(s):
6-Isopropyl-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13N
Número CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
36-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
chave InChI
UUNKRAWCQSWCJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Reactant for preparation of potent and selective 5-HT7 receptor ligands
  • Reactant in triflic acid-catalyzed stereoselective Friedel-Crafts aminoalkylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)